Learn More
Rhenium wire, 0.1mm (0.004 in.) dia., annealed, 99.97% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7048373
Click to view available options
Quantità:
25 cm
100 cm
Dimensione della confezione:
100cm
25cm
Codice prodotto. 11331408
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010310.BU
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-15-5
Formula molecolare Re
Molecular Weight (g/mol) 186.21
Numero MDL MFCD00011195
InChI Key WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
PubChem CID 23947
ChEBI CHEBI:49882
IUPAC Name rhenium
SMILES [Re]
Specifica
Materiale o nome chimico Rhenium wire
Nota nome 0.1mm (0.004 in.) dia., Annealed
Quantità 25 cm
Odore Odorless
Peso ≈0.17g/m
Forma Wire
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99.97%