Learn More
Rhenium wire, 0.5mm (0.02in) dia, 99.97% (metals basis)
Codice prodotto. p-4782097
Click to view available options
Quantità:
5 cm
25 cm
100 cm
Dimensione della confezione:
100cm
25cm
5cm
Codice prodotto. 11371408
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010312.BQ
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Form: Approx.4.13g/m | CAS: 7440-15-5 | Re | 186.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-15-5
Formula molecolare Re
Molecular Weight (g/mol) 186.21
Numero MDL MFCD00011195
InChI Key WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
PubChem CID 23947
ChEBI CHEBI:49882
IUPAC Name rhenium
SMILES [Re]
Specifica
Materiale o nome chimico Rhenium
Colore Silver to Gray
Aspetto Silver gray wire
Quantità 5 cm
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.97% (Metals basis)
Forma Wire