Learn More
Rhenium wire, 1.0mm (0.04in) dia, 99.97% (metals basis)
Codice prodotto. p-7049367
Click to view available options
Quantità:
2 cm
10 cm
50 cm
Dimensione della confezione:
10cm
2cm
50cm
Codice prodotto. 11327767
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014169.BP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-15-5 | Re | 186.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-15-5
Formula molecolare Re
Molecular Weight (g/mol) 186.21
Numero MDL MFCD00011195
InChI Key WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
PubChem CID 23947
ChEBI CHEBI:49882
IUPAC Name rhenium
SMILES [Re]
Specifica
Materiale o nome chimico Rhenium wire
Nota nome 1.0mm (0.04 in.) dia.
Quantità 2 cm
Odore Odorless
Peso ≈16.52g/m
Forma Wire
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99.97%