Learn More
Thermo Scientific™ Rheodyne™ Sample Loops
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescription
Thermo Scientific™ Rheodyne Sample Loops are for Rheodyne sample injectors in stainless steel or biocompatible PEEK.
Specifications
Specifications
| Tipo | Ansa di campionamento |
| Descrizione | For Rheodyne 7010/7125; 100 uL; 0.51 mm ID |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Rheodyne Injectors 7010/7125 |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.020 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.51 mm |
| Volume (sistema metrico) | 100 μL |