Learn More
Thermo Scientific™ Rheodyne™ Sample Loops
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Thermo Scientific™ Rheodyne Sample Loops are for Rheodyne sample injectors in stainless steel or biocompatible PEEK.
Specifica
Specifica
| Tipo | Ansa di campionamento |
| Descrizione | For Rheodyne 8125; 10 uL; 0.20 mm ID |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Rheodyne Injector Model 8125 |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.008 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.20 mm |
| Volume (sistema metrico) | 10 μL |