Learn More
Thermo Scientific™ Rheodyne™ Sample Loops
Codice prodotto. 10774057 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 μL
5 μL
10 μL
20 μL
50 μL
100 μL
200 μL
500 μL
1 mL
5 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Rheodyne Injector Model 8125
Rheodyne Injectors 7010/7125
Rheodyne Injectors 7725/7725i
Rheodyne Injectors 9010/9725
Rheodyne Injectors 9725/9725i
Diametro (sistema metrico) interno:
0.18 mm
0.20 mm
0.25 mm
0.25 mm
0.30 mm
0.51 mm
0.76 mm
0.8 mm, 0.5 mm, and 0.2 mm
1.0 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10774057
Marca: Thermo Scientific™ 9055026
Thermo Scientific™ Rheodyne Sample Loops are for Rheodyne sample injectors in stainless steel or biocompatible PEEK.
Thermo Scientific™ Rheodyne Sample Loops are for Rheodyne sample injectors in stainless steel or biocompatible PEEK.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Ansa di campionamento
Descrizione For Rheodyne 9010/9725; 500 uL; 0.76 mm ID
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rheodyne Injectors 9010/9725
Diametro (sistema imperiale) interno 0.030 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.76 mm
Volume (sistema metrico) 500 μL