Learn More
Thermo Scientific™ Rheodyne™ Sample Loops
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Thermo Scientific™ Rheodyne Sample Loops are for Rheodyne sample injectors in stainless steel or biocompatible PEEK.
Specifica
Specifica
| Tipo | Ansa di campionamento |
| Descrizione | For Rheodyne 7725/7725 i; 5 uL; 0.18 mm ID |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Rheodyne Injectors 7725/7725i |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.007 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.18 mm |
| Volume (sistema metrico) | 5 μL |