Learn More
Thermo Scientific™ Rheodyne™ Stators
Codice prodotto. 10179324 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Rheodyne Injector Models 7725
Rheodyne Injectors 7000/7010/7030/7040/7125
Rheodyne Injectors 7010-087/7125-081
Rheodyne Injectors 7060/7066
Rheodyne Injectors 7410/7413
Rheodyne Injectors 8125/8126
Rheodyne Injectors 9010/9030/9125
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10179324
Marca: Thermo Scientific™ 7060039
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use these Thermo Scientific; Rheodyne; Stators for your Rheodyne Sample Injectors.
Use Thermo Scientific™ Rheodyne™ Stators with popular Rheodyne injector models used in high-performance liquid chromatography (HPLC) systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Stators
Descrizione For Rheodyne 7060/7066
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rheodyne Injectors 7060/7066