Learn More
Thermo Scientific™ Rheodyne™ Suction Needle Adapter
Codice prodotto. 10589185 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Rheodyne Injector Models 9725 and 9725i
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10589185
Marca: Thermo Scientific™ 9125076
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Enable suction loading of Thermo Scientific™ Rheodyne™ 9725 and 9725i Sample Injectors for HPLC with this adapter.
Use the Thermo Scientific™ Rheodyne™ Suction Needle Adapter for suction loading of samples into the Rheodyne 9725 and 9725i Sample Injectors for high-performance liquid chromatography (HPLC),
Specifica
Tipo Suction Needle Adapter
Da utilizzare con (applicazione) Liquid Chromatography
Descrizione Suction Needle Adapter
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rheodyne Injector Models 9725 and 9725i
Periodo di garanzia limitato: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.