missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Rheumatoid Factor Monoclonal Antibody (RF2-17-109.2), Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody
598.00€
Specifica
| Antigene | Rheumatoid Factor |
|---|---|
| Clone | RF2-17-109.2 |
| Concentrazione | 1.8 mg/mL |
| Applicazioni | ELISA |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11528882
![]() |
Invitrogen™
MA110592 |
500 μg |
598.00€
500µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This antibody reacts with 30% of IgM-RF from unrelated individuals. It does not recognize IgM, IgA, or IgG proteins lacking RF nor with F(ab’)2 fragments.
Antibodies directed against the Fc fragment of immunoglobulin G (IgG) are called rheumatoid factors (RFs). They are heterogenous and are usually IgM antibodies. RFs are used as a marker in individuals with suspected rheumatoid arthritis (RA) or other autoimmune conditions. The normal reference range for RF is less than 15 IU/mL.Specifica
| Rheumatoid Factor | |
| 1.8 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with no preservative; pH 7.4 | |
| Purified proteins from patients with IgM cryoglobulins. | |
| Primary | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| RF2-17-109.2 | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| RF | |
| IgG2b | |
| Protein A/G | |
| Antibody |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto