missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RHOBTB2 Mouse anti-Human, Clone: DBC2/3362, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
582.00€
Specifica
| Antigene | RHOBTB2 |
|---|---|
| Clone | DBC2/3362 |
| Concentrazione | 0.2 mg/mL |
| Diluizione | Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL, Protein Array |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18690629
|
Novus Biologicals
NBP3-07429-100ug |
100 μg |
582.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
RHOBTB2 Monoclonal specifically detects RHOBTB2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.Specifica
| RHOBTB2 | |
| 0.2 mg/mL | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Signal Transduction | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| 23221 | |
| IgG2c λ | |
| Protein A or G purified |
| DBC2/3362 | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL, Protein Array | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| DBC2KIAA0717Deleted in breast cancer 2 gene protein, p83, Rho-related BTB domain containing 2, rho-related BTB domain-containing protein 2 | |
| Human recombinant RHOBTB2 protein fragment (around aa554-604) (exact sequence is proprietary) | |
| Primary | |
| Store at 4°C. |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto