Learn More
RHOBTB3 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1H2E3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene RHOBTB3
Clone 1H2E3
Concentrazione 1000 μg/mL
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16880166
Vedere i documenti
Proteintech
67502-1-IG-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16870166
Vedere i documenti
Proteintech
67502-1-IG-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
The RHOBTB3 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human RHOBTB3. This antibody recognizes human, pig, mouse antigen. The RHOBTB3 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Specifica
Specifica
RHOBTB3
1000 μg/mL
Monoclonal
Mouse
22836
Primary
1H2E3
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Unconjugated
Human, Pig, Mouse
IgG1