Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine 101 inner salt, 94%, pure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Rhodamine 101 inner salt |
| Punto di fusione | 271.0°C |
| Nota nome | 94% |
| CAS | 116450-56-7 |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Formula molecolare | C32H30N2O3 |
| Fluorescenza max | 588nm (in methanol) |
| Numero MDL | MFCD00051383 |
| InChI Key | MUSLHCJRTRQOSP-UHFFFAOYSA-N |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Rhodamine 101 inner salt
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.