missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Rhodamine 110

Codice prodotto. 16458906
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16458906

Marca: MedChemExpress HYD0817

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Rhodamine 110 is a sensitive and selective substrate for assaying proteinases in solution or inside living cells. The excitation wavelength is 498 nm and the emission wavelength is 521 nm.

Specifica

Content And Storage 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Quantità 100 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità DMSO : 30 mg/mL (81.79 mM; Need ultrasonic and warming) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Bersaglio HBV
Product Type Dye Reagents
Peso molecolare 366.8 g/mol
CAS 13558-31-1
Sinonimo Rhodamine 110 chloride ∣ RH110
Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato