missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress Rhodamine 123
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
Specifica
Specifica
| Content And Storage | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Quantità | 100 mg |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Solubilità | DMSO : 100 mg/mL (262.59 mM; Need ultrasonic) |
| Bersaglio | HBV |
| Product Type | Dye Reagents |
| Peso molecolare | 380.82 g/mol |
| CAS | 62669-70-9 |
| Sinonimo | RH-123 ∣ R-22420 |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto