missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Rhodamine 123

Codice prodotto. 16483816
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16483816

Marca: MedChemExpress HYD0816

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Rhodamine 123 (RH-123; R-22420) is a fluorescent dye (λex=503 nm, λem=527 nm).

Specifications

Content And Storage 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Quantità 25 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità DMSO : 100 mg/mL (262.59 mM; Need ultrasonic)
Bersaglio HBV
Product Type Dye Reagents
Peso molecolare 380.82 g/mol
CAS 62669-70-9
Sinonimo RH-123 ∣ R-22420
Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis