Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine 6G
Codice prodotto. p-7042379
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 15474719
Marca: Thermo Scientific Chemicals J62315.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Suitable for fluorescent labelling | CAS: 989-38-8 | C28H31ClN2O3 | 479.017 g/mol
Rhodamine dyes are used extensively in biotechnology applications such as fluorescence microscopy, flow cytometry,fluorescence correlation spectroscopy and ELISA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Rhodamine dyes are used extensively in biotechnology applications such as fluorescence microscopy, flow cytometry,fluorescence correlation spectroscopy and ELISA.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store at room temperature. Incompatible with oxidizing agents. Ensure good ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 989-38-8
Formula molecolare C28H31ClN2O3
Molecular Weight (g/mol) 479.017
Numero MDL MFCD00012665
InChI Key VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Basic Red 1; C.I. 45160
PubChem CID 51358423
IUPAC Name ethyl 2-[3-(ethylamino)-6-ethylimino-2,7-dimethylxanthen-9-yl]benzoate;hydron;chloride
SMILES [H+].CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Rhodamine 6G
Beilstein 3900071
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 479.02
Colore Brown to Red
Quantità 25 g
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.