Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine 6G, 99%, pure
Codice prodotto. p-190926 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10147990
Marca: Thermo Scientific Chemicals 419010050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 989-38-8 | C28H31ClN2O3 | 479.017 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 989-38-8
Formula molecolare C28H31ClN2O3
Molecular Weight (g/mol) 479.017
Numero MDL MFCD00012665
InChI Key VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Basic Red 1, C.I. 45160
PubChem CID 51358423
IUPAC Name ethyl 2-[3-(ethylamino)-6-ethylimino-2,7-dimethylxanthen-9-yl]benzoate;hydron;chloride
SMILES [H+].CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Rhodamine 6G
Punto di fusione 290.0°C
Nota nome 99%
Intervallo percentuale saggio 99%
Beilstein 18, V,12, 283
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 479.01
Percent Purity 99%
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
UV_Vis 98.5% min.
Colore Brown to Brown/Red
Quantità 5 g
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Rhodamine 6G
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/