Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine 6G perchlorate, 99%, pure, laser grade
Codice prodotto. 10474891 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mg
2.5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
2.50g
500mg
Codice prodotto. 10474891
Marca: Thermo Scientific Chemicals 419035000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13161-28-9 | C28H31ClN2O7 | 543.013 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13161-28-9
Formula molecolare C28H31ClN2O7
Molecular Weight (g/mol) 543.013
Numero MDL MFCD00013117
InChI Key HDAFVOZRAUFNQH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13651880
IUPAC Name ethyl 2-[3-(ethylamino)-6-ethylimino-2,7-dimethylxanthen-9-yl]benzoate;perchloric acid
SMILES CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.OCl(=O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Rhodamine 6G perchlorate
Nota nome laser grade, 99%
Intervallo percentuale saggio 99%
Fluorescenza max 547nm (in methanol)
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 528nm (in methanol)
Peso formulazione 543.01
Percent Purity ≥98.5%
Grado Pure
Coefficiente di assorbimento molare 104000L/(mole.cm) (lambda max.)
Imballaggio Glass bottle
Adeguatezza (for use as a laser dye) passes
Spettrometria UV Complies
Colore Pink/Red
Quantità 500 mg
Forma fisica Crystalline Powder To Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Rhodamine 6G perchlorate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.