Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine B, 98+%, pure
Codice prodotto. p-3776815 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
100g
10g
1kg
25g
Codice prodotto. 10440341
Marca: Thermo Scientific Chemicals 296570100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 81-88-9 | C28H31ClN2O3 | 479.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 81-88-9
Formula molecolare C28H31ClN2O3
Molecular Weight (g/mol) 479.02
Numero MDL MFCD00011931
InChI Key PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Basic Violet 10, C.I. 45170
PubChem CID 6694
ChEBI CHEBI:52334
IUPAC Name [9-(2-carboxyphenyl)-6-(diethylamino)xanthen-3-ylidene]-diethylazanium;chloride
SMILES [Cl-].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(=CC=C3C(C3=CC=CC=C3C(O)=O)=C2C=C1)N(CC)CC
Specifica
Materiale o nome chimico Rhodamine B
Punto di fusione 210.0°C to 211.0°C
Nota nome Pure
Intervallo percentuale saggio ≥98%
Beilstein 19, V,8, 669
Indice di Merck 15, 8307
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in hcl and naoh, soluble in alcohol
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 479.01
Percent Purity ≥98%
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Pressione del vapore Vapor Pressure: Negligible
Informazioni di decomposizione >255°C
Colore Green
Quantità 10 g
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Rhodamine B
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.