Learn More
Rhodamine B base, 97%
Codice prodotto. 10378250 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10378250
Marca: Thermo Scientific Acros 215230250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Rhodamine B base, CAS # 509-34-2, is a fluorescent dye used in staining applications. | CAS: 509-34-2 | C28H30N2O3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Rhodamine B is an organic water-soluble fluorescent dye
  • Rhodamine B has been found as a toxic pollutant in aqueous systems that may be removed by photocatalysis methods
Applications
  • Rhodamine B has been used to prepare fluorescent probes for iron detection
  • It can be used for fluorescent labeling of nanoparticles and subsequent detection of nanoparticle uptake in cells
  • Is used as a dye in ELISA, fluorescence microscopy, and flow cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 509-34-2
Formula molecolare C28H30N2O3
Numero MDL MFCD00066967
Sinonimo C.I. 45170.1, Solvent Red 49
Specifica
Materiale o nome chimico Rhodamine B base
Intervallo percentuale saggio 99%
Beilstein 19, 344
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, dimethylformamide,, dimethylsulfoxide, ethanol
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 442.55
Perdita all'essiccatura 1% max. (105°C)
Percent Purity 97%
Imballaggio Glass bottle
Colore Lilac
Quantità 25 g
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Rhodamine B base
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.