Learn More
Rhodium acetate, ca. 40% Rh, brown, water soluble
Codice prodotto. 10125070 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10125070
Marca: Thermo Scientific Acros 270200010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 42204-14-8 | C2H3O2Rh | 161.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 42204-14-8
Formula molecolare C2H3O2Rh
Molecular Weight (g/mol) 161.95
Numero MDL MFCD03410291
InChI Key NENDHUHGFRLXEN-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo rhodium 3+ ion acetate
PubChem CID 3660445
IUPAC Name acetic acid;rhodium
SMILES [Rh].CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Rhodium acetate
Nota nome ca. 40% Rh
Colore Brown
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Formula lineare Rh(CO2CH3)x
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 130.96
Percent Purity ∼40% (Rh)