Learn More
Rhodium on alumina, 5% Rh, powder
Codice prodotto. p-4833905 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10431631
Marca: Thermo Scientific Acros 199570050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 7440-16-6 | Rh | 102.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-16-6, 1344-28-1
Formula molecolare Rh
Molecular Weight (g/mol) 102.91
Numero MDL MFCD00011201 MFCD03458392
InChI Key MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
IUPAC Name rhodium
SMILES [Rh]
Specifica
Materiale o nome chimico Rhodium on alumina
Punto di fusione 2072.0°C
Punti di ebollizione 3147.0°C
Quantità 5 g
Imballaggio Glass bottle
Peso formulazione 102.91