Learn More
Rhodium(II) acetate dimer, anhydrous, ca 46% Rh
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Rhodium(II) acetate dimer |
| Punto di fusione | 205.0°C |
| Colore | Green |
| Forma fisica | Micro-crystalline Powder |
| Quantità | 1 g |
| Indice di Merck | 15,8311 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: moderately soluble in ethanol, acetone, acetonitri, le, dmso, thf |
| IUPAC Name | rhodium(2+);tetraacetate |
| Peso formulazione | 441.98 |
| Percent Purity | ∼46% (Rh) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Rhodium(II) acetate dimer, anhydrous
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.