Learn More
Rhodium(II) acetate dimer, anhydrous, ca 46% Rh
Codice prodotto. 10134970 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10134970
Marca: Thermo Scientific Acros 268632500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 15956-28-2 | C8H12O8Rh2 | 441.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15956-28-2
Formula molecolare C8H12O8Rh2
Molecular Weight (g/mol) 441.99
Numero MDL MFCD00003538
InChI Key VOXKIADTKKPBBP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo rhodium ii acetate, rhodium diacetate, acetic acid, rhodium 2+ salt, rhodium ii acetate dimer dihydrate, dirhodium tetraacetate, rhodium ii acetate dimer, rhodium acetate, brown, water soluble, diacetoxyrhodium
PubChem CID 122130469
SMILES C[C-]1O[Rh++]234O[C-](C)O[Rh++]2(O1)(O[C-](C)O3)O[C-](C)O4
Specifica
Materiale o nome chimico Rhodium(II) acetate dimer
Punto di fusione 205.0°C
Colore Green
Forma fisica Micro-crystalline Powder
Quantità 250 mg
Indice di Merck 15,8311
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: moderately soluble in ethanol, acetone, acetonitri, le, dmso, thf
IUPAC Name tetramethyl-2,4,6,8,9,11,12,14-octaoxa-1,5-dirhodatetracyclo[3.3.3.3¹,⁵.0¹,⁵]tetradecane-1,1,5,5-tetrakis(ylium)-3,7,10,13-tetraide
Peso formulazione 441.98
Percent Purity ∼46% (Rh)
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Rhodium(II) acetate dimer, anhydrous
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.