Learn More
Rhodium(II) acetate dimer, dihydrate, ca 43% Rh
Codice prodotto. p-41399 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10062580
Marca: Thermo Scientific Acros 197612500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 29998-99-0 | C8H16O10Rh2 | 478.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 29998-99-0
Formula molecolare C8H16O10Rh2
Molecular Weight (g/mol) 478.02
Numero MDL MFCD00149212
Sinonimo Tetrakis[micron-(acetato-O:O')]diaquadirhodium
Specifica
Materiale o nome chimico Rhodium(II) acetate dimer, dihydrate
Nota nome ca 43% Rh
Colore Green
Forma fisica Fine Powder
Quantità 250 mg
Formula lineare [(CH3CO2)2RhH2O]2
Fieser 08,434; 13,266; 15,278; 16,289; 17,298; 05,571
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: moderately soluble in many polar solvents like eth, anol, acetone, acetic acid, acetonitrile, dmso, ni, tromethane, thf, triethyl phosphate.
Peso formulazione 478.02
Percent Purity ∼43% (Rh)