Learn More
Rhodium(II) acetate, dimer, Premion™, 99.99% (metals basis), Rh 46.2% min
Codice prodotto. p-4824908
Click to view available options
Quantità:
0.25 g
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
0.25g
1g
5g
Codice prodotto. 11380709
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010560.01
Richiesta di formato massivo o personalizzato
For Use in Cyclopropanation of Alkenes | CAS: 15956-28-2 | C8H12O8Rh2 | 441.99 g/mol
Catalyst for cyclopropanation of alkenes, oxidation of alcohols, cyclization reactions involving -diazo carbonyl groups, insertion into C-H and X-H bonds (X-H is NH or SH or OH) and for ylide formation. More reactive and useful in differentiating ribonucleosides and deoxynucleosides. It is also used in functionalizing fullerenes into polymers. Efficient catalyst for hydrogen transfer from 2-propanol to cyclohexanone and other unsaturated compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15956-28-2
Formula molecolare C8H12O8Rh2
Molecular Weight (g/mol) 441.99
Numero MDL MFCD00003538
InChI Key VOXKIADTKKPBBP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo rhodium ii acetate, rhodium diacetate, acetic acid, rhodium 2+ salt, rhodium ii acetate dimer dihydrate, dirhodium tetraacetate, rhodium ii acetate dimer, rhodium acetate, brown, water soluble, diacetoxyrhodium
PubChem CID 122130469
SMILES C[C-]1O[Rh++]234O[C-](C)O[Rh++]2(O1)(O[C-](C)O3)O[C-](C)O4
Specifica
Materiale o nome chimico Rhodium(II) acetate, dimer
Punto di fusione 205°C
Nota nome Rh 46.2% min.
Colore Green
Forma fisica Powder
Quantità 0.25 g
Intervallo percentuale saggio 99.99% (metals basis)
Informazioni di solubilità Soluble in aqueous solution like water. Slightly soluble in ethanol
IUPAC Name rhodium(2+);tetraacetate
Peso formulazione 441.99
Odore Odorless
Aspetto Green powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Rhodium(II) acetate, dimer
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Rhodium(II) acetate