Learn More
Rhodium(II) octanoate dimer, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7050952
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 11319147
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039825.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 73482-96-9
Formula molecolare C32H60O8Rh2
Molecular Weight (g/mol) 778.635
Numero MDL MFCD00064724
InChI Key FZXFNYFVNKTQSX-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo chloro 1,2,3-eta-3-phenyl-2-propenyl 1,3-bis 2,6-di-i-propylphenyl imidazol-2-ylidene palladium ii
PubChem CID 131858392
IUPAC Name octanoate;rhodium(2+)
SMILES CCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCC(=O)[O-].[Rh+2].[Rh+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Rhodium(II) octanoate dimer
Colore Green
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Formula lineare [Rh[CH3(CH2)6CO2]2]2
Informazioni di solubilità Soluble in hot alcohol, dichloromethane, toluene and acetic acid, slightly soluble in alcohol
Peso formulazione 778.63