Learn More
Rhodium(III) 2,4-pentanedionate, Premion™, 99.99% (metals basis), Rh 25.2% min
Descrizione
Rhodium(III) 2,4-pentanedionate is used in catalytic reagents for organic synthesis. Rhodium(III) 2,4-pentanedionate is useful for hydrosilylation of a variety of organic substrates like alkenes, terminal or internal acetylenes, conjugated dienes, alpha, beta -unsaturated aldehydes and allylic compounds. It performs the role of a catalyst in well-known reactions such as transformation processes including hydrogenation, ethanol steam reforming, CO oxidation, and NOx reduction. Rhodium acetylacetonate, as the organic solvent-soluble source of rhodium metal ions, can be used to prepare monodisperse size/shape controlled Rh nanocrystals. Rh nanocrystal monolayers have been reported to show high activity for hydrogenation of vinylcyclohexene to selectively produce ethylcyclohexene. The size/shape controlled nanocrystals find a variety of applications in oil refining processes, chemical synthesis and fuel cell technology.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Rhodium(III) 2,4-pentanedionate |
| Punto di fusione | 263°C to 264°C |
| Forma fisica | Crystalline |
| Quantità | 0.5 g |
| Note percentuale saggio | (metals basis) |
| Informazioni di solubilità | Very soluble in chloroform; Soluble in alcohol; In soluble in water. |
| IUPAC Name | rhodium(3+) tris((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate) |
| Peso formulazione | 400.23 |
| Percent Purity | 99.99% |
| Grado | Premion |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.