Learn More
Rhodium(III) chloride, anhydrous, 48.6-49.2% Rh
Codice prodotto. p-41417 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mg
2.5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
2.50g
500mg
Codice prodotto. 10558902
Marca: Thermo Scientific Acros 419105000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10049-07-7 | Cl3Rh | 209.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10049-07-7
Formula molecolare Cl3Rh
Molecular Weight (g/mol) 209.26
Numero MDL MFCD00011204
InChI Key SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name rhodium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3]
Specifica
Punti di ebollizione 717.0°C (730.0 mmHg)
Materiale o nome chimico Rhodium(III) chloride
Punto di fusione 450.0°C
Nota nome 48.6-49.2% Rh
Colore Black
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 500 mg
Formula lineare RhCl3
Fieser 02,357; 03,242; 06,504; 07,313; 08,435; 11,460; 14,271; 16,292; 17,366
Indice di Merck 15, 8313
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkaline solution
Peso formulazione 209.26
Percent Purity 48.6 to 49.2% Rh
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 5.38
Densità 5.3800g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Rhodium(III) chloride, anhydrous
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.,Nocivo se ingerito.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.,Può essere corrosivo per i metalli.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.,IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.,Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .,Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .