Learn More
Rhodium(III) chloride hydrate, 38% Rh
Codice prodotto. p-3527083 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10561641
Marca: Thermo Scientific Acros 195520010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 20765-98-4 | Cl3Rh | 209.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20765-98-4
Formula molecolare Cl3Rh
Molecular Weight (g/mol) 209.26
Numero MDL MFCD00149839
InChI Key SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name rhodium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Rhodium(III) chloride hydrate
Punto di fusione 100.0°C
Colore Brown to Brown-Red
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 1 g
Formula lineare RhCl3·xH2O
Fieser 10,343; 11,460; 14,271; 16,292; 17,366
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alchol and hcl, insoluble in ether
Peso formulazione 209.26
Percent Purity 38% (Rh)
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Rhodium(III) chloride hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.,IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.,Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .,Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .