Learn More
Rhodium(III) nitrate, solution, ca. 10% (w/v) Rh in 20-25 wt% HNO3
Codice prodotto. p-3777031 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2 mL
10 mL
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10mL
2mL
Codice prodotto. 10502861
Marca: Thermo Scientific Acros 318980020
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 10139-58-9 | N3O9Rh | 288.92 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10139-58-9, 7697-37-2, 7732-18-5
Formula molecolare N3O9Rh
Molecular Weight (g/mol) 288.92
Numero MDL MFCD00011202
InChI Key VXNYVYJABGOSBX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo rhodium nitrate, rhodium iii nitrate, rhodium trinitrate, nitric acid, rhodium 3+ salt, rhodium 3+ trinitrate, nitric acid, rhodium 3+ salt 3:1, nitric acid,rhodium 3+ salt 3:1, rhodiumtrinitrate, rhodium +3 nitrate, acmc-20ajsk
PubChem CID 150190
IUPAC Name rhodium(3+);trinitrate
SMILES [Rh+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Rhodium(III) nitrate
Nota nome Solution, ca.10% (w/w) Rh in 20-25 weight% HNO3
Colore Brown-Orange to Brown-Red
Forma fisica Solution
Quantità 2 mL
Formula lineare Rh(NO3)3
Peso formulazione 288.92
Percent Purity 20 to 25% (HNO3) (w/w), 10 to 14% (Rh) (w/v)
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 1.29
Densità 1.2900g/mL