Learn More
Rhodium(III) sulfate, bright plating solution, Rh 5% (cont. Rh), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11430310
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
Dimensione della confezione:
0.50g
Codice prodotto. 11430310
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012635.NJ
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10489-46-0
Formula molecolare O12Rh2S3
Molecular Weight (g/mol) 493.98
Numero MDL MFCD00016309
InChI Key YWFDDXXMOPZFFM-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo rhodium iii sulfate solution, rhodium 3+ trisulfate, dirhodium trisulphate, rhodium sulfate, rhodium sulfate solution, acmc-1bntj, sulfuric acid, rhodium 3+ salt 3:2, rhodium iii sulfate, solution, dirhodium 3+ trisulfate, sulfuric acid,rhodium 3+ salt 3:2
PubChem CID 159290
IUPAC Name rhodium(3+);trisulfate
SMILES [Rh+3].[Rh+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Rhodium(III) sulfate
Colore Red to Orange
Nota nome Bright plating solution
Formula lineare Rh2(SO4)3
Numero UN UN3264
Concentrazione Rh 5% (cont. Rh)
Densità 1.4 g/mL
Informazioni di solubilità Miscible with water,ethanol and with a 3:1 ethanol/water mixture.
Peso formulazione 493.99
Odore Acidic
Quantità 0.5 g
Forma fisica Liquid