Learn More
Rhodium(IV) oxide, Rh 75.2-77.4%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7052239
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15402827
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 047002.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12137-27-8
Formula molecolare O2Rh
Molecular Weight (g/mol) 134.904
Numero MDL MFCD00016312
InChI Key KZYDBKYFEURFNC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo rhodium iv oxide, rhodium oxide rho2, rhodium dioxide, rho2
PubChem CID 82936
IUPAC Name dioxorhodium
SMILES O=[Rh]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Rhodium(IV) oxide
Colore Black
Forma fisica Powder
Quantità 250 mg
Informazioni di solubilità It is insoluble in aqua regia.
Peso formulazione 134.9
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rh 75.2 to 77.4%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic