Learn More
Rhodium powder, -22 mesh, Premion™, 99.97% (metals basis), precious metals typically <20ppm each, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15484735
Click to view available options
Quantità:
0.25 g
1 g
Dimensione della confezione:
0.25g
1g
Codice prodotto. 15484735
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010668.01
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-16-6
Formula molecolare Rh
Molecular Weight (g/mol) 102.91
Numero MDL MFCD00011201 MFCD03458392
InChI Key MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
IUPAC Name rhodium
SMILES [Rh]
Specifica
Materiale o nome chimico Rhodium powder
Nota nome Precious metals typically <20ppm each
Colore Gray
Forma fisica Powder
Quantità 0.25 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3089
Percent Purity 99.97%
Grado Premion