Learn More
Rhodium powder, -325 mesh, 99.95% (metals basis)
Codice prodotto. 11318867
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
2 g
Dimensione della confezione:
0.50g
2g
Codice prodotto. 11318867
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 038514.02
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-16-6 | Rh | 102.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-16-6
Formula molecolare Rh
Molecular Weight (g/mol) 102.91
Numero MDL MFCD00011201 MFCD03458392
InChI Key MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
IUPAC Name rhodium
SMILES [Rh]
Specifica
Materiale o nome chimico Rhodium powder
Forma fisica Powder
Quantità 0.5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3089
Percent Purity 99.95%