Learn More
Rhodium sponge, -20 mesh, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-4824905
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
2 g
Dimensione della confezione:
0.50g
2g
Codice prodotto. 15465995
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012073.02
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-16-6
Formula molecolare Rh
Molecular Weight (g/mol) 102.91
Numero MDL MFCD00011201 MFCD03458392
InChI Key MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
IUPAC Name rhodium
SMILES [Rh]
Specifica
Materiale o nome chimico Rhodium
Colore Gray
Aspetto gray sponge/powder
Quantità 0.5 g
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.95% (Metals basis)
Forma Sponge/Powder