Learn More
Tocris Bioscience™ RHPS 4 methosulfate
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Descrizione
RHPS 4 methosulfate is a telomerase inhibitor. Inhibits growth of medulloblastoma and glioblastoma cells in vitro. Induces telomere injury and apoptosis, and reduces growth in CG5 breast cancer cell xenografts in mice. Sensitizes radiation resistant glioblastoma cell lines to radiation.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,11-Difluoro-6,8,13-trimethylquino[4,3,2-kl]acridinium methylsulfate |
| CAS | 390362-78-4 |
| Quantità | 10 mg |
| Bersaglio | Telomerase Inhibitors |
| Formula molecolare | C22H17F2N2.CH3O4S |
| Peso formulazione | 458.48 |
| Purezza | >98% |