missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ RHPS 4 methosulfate
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 18775876
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18775876

Marca: Tocris Bioscience™ 5311/50

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Telomerase inhibitor

RHPS 4 methosulfate is a telomerase inhibitor. Inhibits growth of medulloblastoma and glioblastoma cells in vitro. Induces telomere injury and apoptosis, and reduces growth in CG5 breast cancer cell xenografts in mice. Sensitizes radiation resistant glioblastoma cell lines to radiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico 3,11-Difluoro-6,8,13-trimethylquino[4,3,2-kl]acridinium methylsulfate
CAS 390362-78-4
Quantità 50 mg
Bersaglio Telomerase Inhibitors
Formula molecolare C22H17F2N2.CH3O4S
Peso formulazione 458.48
Purezza >98%
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato