Learn More
Kartell™ RIA Disposable Tube
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Disposable
- Round bottom tube
- No rim
- For laboratory use
- Can be used in centrifuge
- RCF x g: 1300
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE IVD |
| Colore | Clear |
| Tipo di design | Fondo rotondo |
| Capacità (sistema metrico) | 5 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 70 mm |
| Materiale | Polystyrene |
| Da utilizzare con | Laboratory use, can be used in centrifuge |
| Diametro (sistema metrico) | 11 mm |