Learn More
Kartell™ Vassoi fotografici in PVC con nervature sul fondo
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
Interior: 250 x 200 x 60 mm; Exterior: 302 x 250 x 60 mm
Interior: 320 x 260 x 70 mm; Exterior: 385 x 325 x 75 mm
Interior: 350 x 300 x 80 mm; Exterior: 420 x 375 x 85 mm
Interior: 430 x 330 x 90 mm; Exterior: 505 x 405 x 95 mm
Interior: 520 x 420 x 90 mm; Exterior: 600 x 495 x 100 mm
Interior: 675 x 530 x 100 mm; Exterior: 765 x 620 x 110 mm
Interno: 540 x 420 x 180 mm; esterno: 635 x 515 x 190 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 4
pezzi 5
Descrizione
Sloping Sides allow stacking. Kartell™ Ribbed Bottom PVC Photo Trays have a ribbed base for photographic purposes.
- Manufactured from PVC for strength and chemical resistance
- Recommended temperature max: 65°C; PVC can be used at 75°C for short periods
- Sloping sides enable the dishes to be stacked
- Available in wide range of sizes
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P x A) | Interior: 675 x 530 x 100 mm; Exterior: 765 x 620 x 110 mm |
| Colore | Bianco |
| Altezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 675 mm |
| Materiale | PVC |
| Tipo | Vassoio fotografico |
| Larghezza (sistema metrico) | 530 mm |
| N. per confezione | 1 pezzo |