Learn More
Kartell™ Vassoi fotografici in PVC con nervature sul fondo
Codice prodotto. p-8003215
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
Interior: 250 x 200 x 60 mm; Exterior: 302 x 250 x 60 mm
Interior: 320 x 260 x 70 mm; Exterior: 385 x 325 x 75 mm
Interior: 350 x 300 x 80 mm; Exterior: 420 x 375 x 85 mm
Interior: 430 x 330 x 90 mm; Exterior: 505 x 405 x 95 mm
Interior: 520 x 420 x 90 mm; Exterior: 600 x 495 x 100 mm
Interior: 675 x 530 x 100 mm; Exterior: 765 x 620 x 110 mm
Interno: 540 x 420 x 180 mm; esterno: 635 x 515 x 190 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 4
pezzi 5
Codice prodotto. 15865507
Marca: Kartell™ 0028100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I lati inclinati consentono l'impilaggio. Vassoi fotografici in PVC con nervature sul fondo Kartell™ con base nervata per scopi fotografici.
Sloping Sides allow stacking. Kartell™ Ribbed Bottom PVC Photo Trays have a ribbed base for photographic purposes.
  • Manufactured from PVC for strength and chemical resistance
  • Recommended temperature max: 65°C; PVC can be used at 75°C for short periods
  • Sloping sides enable the dishes to be stacked
  • Available in wide range of sizes
Specifica
Dimensioni (L x P x A) Interior: 250 x 200 x 60 mm; Exterior: 302 x 250 x 60 mm
Colore Bianco
Altezza (sistema metrico) 60 mm (Interior), 60 mm (Exterior)
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm (Interior), 302 mm (Exterior)
Materiale PVC
Tipo Vassoio foto
Larghezza (sistema metrico) 200 mm (Interior), 250 mm (Exterior)
N. per confezione 1 pezzo
Forma Forma rettangolare