Learn More
Neville and More™ Ribbed Tamper Evident Caps for Alpha Glass Bottles
Codice prodotto. 15534580 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco
White, Yellow
Quantità:
100/Cs.
3000/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 3000
Codice prodotto. 15534580
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Helps to contain liquids in testubes or flasks.
  • Ribbed closure
  • Neck material: Pilfer proof glass
  • Suited to contain liquids for various bottles, jars, laboratory consumables
  • Tamper evident band
  • Non reactive
  • Material: Polypropylene
Specifica
Colore White, Yellow
Diametro (sistema metrico) interno collo 2.8 cm
Da utilizzare con (applicazione) Contains liquid
Materiale Polypropylene
Quantità 3000/Cs.
Dimensioni filettatura (sistema metrico) 28 mm
Forma Rotondo
Product Type Tamper-evident Ribbed Cap
Da utilizzare con (apparecchiatura) Alpha glass bottle