Learn More
Neville and More™ Ribbed Tamper Evident Caps for Alpha Glass Bottles
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco
White, Yellow
Quantità:
100/Cs.
3000/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 3000
Specifications
Specifications
| Colore | White, Yellow |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 2.8 cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Contains liquid |
| Materiale | Polypropylene |
| Quantità | 3000/Cs. |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | 28 mm |
| Forma | Rotondo |
| Product Type | Tamper-evident Ribbed Cap |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Alpha glass bottle |