Learn More
Ribocil-C (R enantiomer), MedChemExpress
Codice prodotto. 16497778
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
Codice prodotto. 16497778
Marca: Medchem Express HY19488B
MedChemExpress Ribocil-C R enantiomer is the R enantiomer of Ribocil-C. Ribocil-C is a highly selective inhibitor of bacterial riboflavin riboswitches.
Ribocil-C R enantiomer is the R enantiomer of Ribocil-C. Ribocil-C is a highly selective inhibitor of bacterial riboflavin riboswitches.
Specifica
Materiale o nome chimico Ribocil-C (R enantiomer)
CAS 2177266-81-6
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H21N7OS
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 6.7 mg/mL (15.97 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1N=C([C@H](CCC2)CN2CC3=CN(C4=NC=CC=N4)C=N3)NC(C5=CC=CS5)=C1
Molecular Weight (g/mol) 419.5
Peso formulazione 419.5
Percent Purity 99.56%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.