Learn More
Riboflavin-5'-phosphate sodium salt dihydrate, 73.0% min.
Codice prodotto. 15488519
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 15488519
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J66949.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 6184-17-4 | C17H24N4NaO11P | 514.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6184-17-4
Formula molecolare C17H24N4NaO11P
Molecular Weight (g/mol) 514.36
Numero MDL MFCD00150993
InChI Key LQVGUKOCMOKKJU-FTNKLFHDNA-M
Sinonimo riboflavin 5'-monophosphate sodium salt dihydrate
PubChem CID 131856174
IUPAC Name [(2R,3S,4S)-5-(7,8-dimethyl-2,4-dioxobenzo[g]pteridin-10-yl)-2,3,4-trihydroxypentyl] dihydrogen phosphate;sodium;dihydrate
SMILES O.O.[Na+].CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(O)([O-])=O)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Riboflavin-5'-phosphate sodium salt dihydrate
Punto di fusione >300°C
Colore Yellow to Orange
Quantità 10 g
Beilstein 4106529
Indice di Merck 14,8201
Informazioni di solubilità Soluble in water at 50mg/mL
Peso formulazione 514.36 (478.34 Anhydrous)
Forma fisica Powder