Learn More
Epredia™ Parapel™ Paraffin Repellent
Codice prodotto. 10444910 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
4 oz. pump bottle; 6/CS
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 10444910
Marca: Epredia™ 2300
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Protect against excess buildup of wax on countertops and instrumentation with Epredia™ Parapel™ Paraffin Repellent.
  • Low odor
  • Reduces daily cleaning times
  • Will not leave behind oily residue
  • Will not remove finish from surfaces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 4 oz. pump bottle; 6/CS