Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Cover Glass
Codice prodotto. 13202943 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
#1 (0.13 to 0.16 mm)
#1.5 (0.16 to 0.19 mm)
Lunghezza (sistema metrico):
24 mm
Larghezza (sistema metrico):
50 mm
60 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 13202943
Marca: Epredia™ 152460
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reduces defect costs that range from wasted resources to lost time with a consistent, reliable workflow, which includes quality cover glass.
Ordering Information:
One oz. pack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 24 mm
Larghezza (sistema metrico) 60 mm
Spessore (sistema metrico) #1.5 (0.16 to 0.19 mm)
Dimensioni (L x P) 60 x 24 mm
Descrizione Cvr Glass no.1.5 24x60 10 Oz/cs