Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Cover Glass
Shop All Epredia Products
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
#1 (0.13 to 0.16 mm)
#1.5 (0.16 to 0.19 mm)
Lunghezza (sistema metrico):
24 mm
Larghezza (sistema metrico):
50 mm
60 mm
Unit Size:
Pezzo
pezzi 10
Description
Ordering Information:
One oz. pack
Specifications
Specifications
| Lunghezza (sistema metrico) | 24 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Spessore (sistema metrico) | #1 (0.13 to 0.16 mm) |
| Descrizione | Standard Cover Glass; 24 x 50mm |