Learn More
Epredia™ Cytoseal™ Mountant
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
4 oz.
16 oz.
Linea di prodotti:
Cytoseal 60
Cytoseal XYL
Dimensione della confezione:
1.44 LT
pezzi 12
Descrizione
Cytoseal XYL mountant is a xylene-based rapid drying medium that allows for microscopic examination of slides soon after application.
Ordering Information:
Packaged in an easy-to-use dispenser with a twist-open/twist-closed cap.
Specifica
Specifica
| Tipo di imballaggio | 4 oz Dispenser Bottle |
| Linea di prodotti | Cytoseal XYL |
| Product Type | Mountant |
| Quantità | 4 oz. |
| Formulazione | Fast-drying formula reduces waiting time and increases throughput |
| Da utilizzare con (applicazione) | Provides exceptional clarity and longevity for your microscopy slides |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Cytoseal XYL
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.